Få mere at vide
Aluminum, plasma standard solution, Specpure™ Al 10,000μg/mL
Artikelnummer. 11309007
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11309007
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038721.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry. | CAS: 11145-27-0 | AlSi | 55.067 g/mol
Aluminium, plasma standardopløsning anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11145-27-0
Molekylær formel AlSi
Molekylvægt (g/mol) 55.067
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
PubChem CID 9793685
IUPAC navn aluminium; silicium
SMIL [Al].[Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
FN nummer UN3264
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Emballage Plastflaske