Få mere at vide
Aluminiumfosfat, Puratronic™ 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11390809
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11390809 25 g 25g
11300819 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11390809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010628.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121,951 g/mol
Aluminiumfosfat anvendes til fremstilling af glas, blanding af keramik, vandtætningsbeton og dentalcementer, i kosmetik som blødgøringsmiddel, flammehæmmende middel, katalysator i organisk syntese, brandsikre tekstiler, lægemidler og farvestoffer. Det bruges også i mange klæbemidler, bindemidler og cementer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-30-7
Molekylær formel AlO4P
Molekylvægt (g/mol) 121.951
MDL nummer MFCD00003430
InChI nøgle ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
PubChem CID 64655
IUPAC navn aluminium; fosfat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum phosphate
Smeltepunkt >1500 °C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Udseende Hvidt pulver
Analyseprocentområde 99,99% (metalbasis)
Tæthed 2.566
Opløselighedsinformation Opløselig i koncentreret saltsyre, alkohol og salpetersyre. Uopløselig i vand.
Formel vægt 121.95