Få mere at vide
aluminiumfosfat, Puratronic™ , 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Aluminiumfosfat anvendes til fremstilling af glas, blanding af keramik, vandtætningsbeton og dentalcementer, i kosmetik som blødgøringsmiddel, flammehæmmende middel, katalysator i organisk syntese, brandsikre tekstiler, lægemidler og farvestoffer. Det bruges også i mange klæbemidler, bindemidler og cementer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum phosphate |
| Smeltepunkt | >1500°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (Metal basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in concentrated hydrochloric acid,alcohol and nitric acid. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 121.95 |
| Udseende | White powder |
| Tæthed | 2.566 g/cm3 |
Sikkerhed og håndtering
- Aluminum phosphate, Puratronic
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.