Få mere at vide
Aluminiumfosfat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4407200
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11366128
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011109.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121.951 g/mol
Som flusmiddel til keramik, fremstilling af dental cement, cement med calciumsulfat og natriumsilicat, specialglas, som gel i apotek. Aluminiumfosfat bruges som katalysatorer, molekylsigter, flusmiddel til keramik og som gel i apotek. Det anvendes til fremstilling af dental cement, blødgørende midler og brandhæmmende belægning. Det spiller en vigtig rolle som antibegroningsmiddel i tekstilindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-30-7
Molekylær formel AlO4P
Molekylvægt (g/mol) 121.951
MDL nummer MFCD00003430
InChI nøgle ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
PubChem CID 64655
IUPAC navn aluminium; fosfat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum phosphate
Smeltepunkt >1500°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 97%
Opløselighedsinformation Insoluble in water and acetic acid. Slightly soluble in concentrated hydrochloric acid and nitric acid.Insoluble in water.
Formel vægt 121.95
Udseende White powder
Tæthed 2.566 g/cm3
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum phosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i