Få mere at vide
Aluminiumfosfat, 97%
Beskrivelse
Som flusmiddel til keramik, fremstilling af dental cement, cement med calciumsulfat og natriumsilicat, specialglas, som gel i apotek. Aluminiumfosfat bruges som katalysatorer, molekylsigter, flusmiddel til keramik og som gel i apotek. Det anvendes til fremstilling af dental cement, blødgørende midler og brandhæmmende belægning. Det spiller en vigtig rolle som antibegroningsmiddel i tekstilindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum phosphate |
| Smeltepunkt | >1500 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Udseende | Hvidt pulver |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Tæthed | 2,566 g/cm3 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand og eddikesyre. Let opløselig i koncentreret saltsyre og salpetersyre. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 121.95 |
Sikkerhed og håndtering
- Aluminum phosphate
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.