Få mere at vide
Wesbart™ Petriskålholder i aluminium
Artikelnummer. 15901302
Holder:
Petriskåle (30)
Artikelnummer. 15901302
Brand: Wesbart™ PT30F
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet inkluderer et fold-down rustfrit stål håndtag til transport
  • Plads til 30 100mm fade
  • Flad bund
  • Fold håndtaget ned
  • Tekniske data
    Oversigt Flad base
    Holder Petriskåle (30)
    Størrelse 90/100 mm
    Bredde (metrisk) 110 mm
    Højde (metrisk) 170 mm
    Dybde (metrisk) 325 mm