Få mere at vide
Aluminiumperklorat nonahydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Aluminiumperchlorat nonahydrat bruges som mellemprodukt i både medicinalindustrien og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum perchlorate nonahydrate |
| Smeltepunkt | 82°C |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN1481 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 487.46 (325.33 Anhydrous) |
| Grad | Reagens |
| Følsomhed | Hygroscopic |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Aluminum perchlorate nonahydrate
- Fare
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i