Få mere at vide
Aluminiumperklorat nonahydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381768
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381768 100 g 100g
11391768 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011659.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 81029-06-3 | AlCl3H18O21 | 487.455 g/mol
Aluminiumperchlorat nonahydrat bruges som mellemprodukt i både medicinalindustrien og kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81029-06-3
Molekylær formel AlCl3H18O21
Molekylvægt (g/mol) 487.455
MDL nummer MFCD00149130
InChI nøgle CYRDFMGMNQJULY-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum perchlorate nonahydrate, al.3clo4.9h2o, aluminum perchlorate nonahydrate, reagent, aluminum 3+ nonahydrate triperchlorate
PubChem CID 16211522
IUPAC navn aluminium;triperchlorat;nonahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum perchlorate nonahydrate
Smeltepunkt 82°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
FN nummer UN1481
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 487.46 (325.33 Anhydrous)
Grad Reagens
Følsomhed Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum perchlorate nonahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.