Få mere at vide
Cole Parmer™ Pandeforinger i aluminium
Artikelnummer. 10472772 Shop alle Cole-Parmer produkter
Mængde:
500/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10472772
Brand: Cole Parmer™ 0101824
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Designet til fugtbestemmelsesbalancer.
  • Velegnet til brug med fugtbestemmelsesbalancer.
  • Engangs.
  • Oliefri.
  • Ideel til almindelig vægtning og dispensering.
  • Kompatibel med både åbne og lukkede vægte.
  • Let tilspidset til stabling.
Tekniske data
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Rund
Type Vejende båd
Mængde 500/Cs.
Bredde (metrisk) 4''
Højde (engelsk) 0,313 tommer.
Dybde (metrisk) 0.8 cm
Diameter (engelsk) 4''
Diameter (metrisk) 10.2 cm
Vægt (metrisk) 2.5 G