Få mere at vide
Aluminiumoxidsubstrat, 10x10x0,5 mm, poleret to sider, A-plan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-5548778
Mængde:
1 Ea.
5 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11394128
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041426.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Al2O3
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Oxide Substrate, A Plane
Navn note Polished Two Sides
Mængde 1 Ea.
Molekylær formel Al2O3
MDL nummer MFCD00003424