Få mere at vide
Aluminiumoxidsubstrat, 10x10x0,5 mm, poleret to sider, A-plan, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 Ea.
5 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum Oxide Substrate, A Plane |
| Navn note | Polished Two Sides |
| Mængde | 5 Ea. |
| Molekylær formel | Al2O3 |
| MDL nummer | MFCD00003424 |