Få mere at vide
Aluminum oxide sputtering target, 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
Mængde:
1 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum oxide sputtering target |
| Navn note | 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
| Mængde | 1 Ea. |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD00003424 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 101.96 |
| Procent renhed | 99.99% |