Få mere at vide
Aluminum oxide-silicon oxide (13%), catalyst support, low surface area, macroporous
Artikelnummer. p-4864964
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11390538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043863.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: S.A. 0,008 m2 /g
Aluminiumoxid-siliciumoxid er et fibrøst materiale, der bruges som løs uld, tæppe, filt, papir eller plader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Farve Hvid
Fysisk form Spheres
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Lugt Odorless
Udseende White spheres