Få mere at vide
Aluminum oxide, for Pyrogen removal, Thermo Scientific™
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2980°C |
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum oxide |
| Smeltepunkt | 2045°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | Al2O3 |
| Merck Index | 14,356 |
| IUPAC navn | dialuminium;ilt(2-) |
| Formel vægt | 101.96 |
| Vis mere |