Få mere at vide
Aluminum oxide, for Pyrogen removal, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15482617
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 15482617
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046145.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Pyrogen removal
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kogepunkt 2980°C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2045°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lineær formel Al2O3
Merck Index 14,356
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
Formel vægt 101.96
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.765