Få mere at vide
Aluminum oxide, Puriss., ≥98% Al2O3 basis, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15651010 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
500g
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15651010 500 g 500g
15631010 1 kg 1kg
15661010 6 x 1 kg Pakke med 6
15641010 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15651010 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 11028500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss.,≥98% Al2O3 basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC navn dialuminium(3+) trioxidandiide
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Oxide
Mængde 500 g
Lineær formel Al2O3
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 101.96g/mol
Procent renhed ≥98% (Al2O3 basis)
Grad puriss.