Få mere at vide
aluminiumoxid, Puratronic™ , 99,995 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11360809
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11360809
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010627.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminiumoxid bruges som slibemiddel, dosimeter, valgfrit fyldstof til plast, ingrediens i solcreme og kosmetik. Aluminiumoxidflager bruges også i maling for at give reflekterende dekorative effekter. I laboratorier er det meget brugt som medium til kromatografiske oprensninger. Det bruges til fremstilling af aluminium (–Hall Héroult-processen), aluminananofibre, skæreværktøjer og sandpapir. Det tjener som katalysator for adskillige reaktioner af industriel betydning, herunder omdannelse af alkoholer til alkener, nedbrydning af hydrazin, tørring af gasser og omdannelse af svovlbrinte til svovl i raffinaderier (Claus-processen). Det bruges også i integrerede kredsløb, kompaktlysstofrør (CFL), natriumdamplamper, hofteudskiftninger, cd/dvd-polering, superledende kvanteinterferensenheder (SQUIDS), isoleringsenheder og som støtte for mange populære katalysatorer (for eksempel i Ziegler-Natta-polymerisationer).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kogepunkt 2980°C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2045°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.995% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water,ethanol and diethyl ether.
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
Formel vægt 101.96
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.768
Udseende White powder
Tæthed 3.965