Få mere at vide
Aluminiumoxid, polermiddel, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491567
Skift visning
Mængde:
57 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491567 57 g Hver
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 15491567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039807.LA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101,96 g/mol
Polermiddel til IR krystal vinduer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Fysisk form Partikler
Navn note Poleringsmiddel
Lugt Lugtfri
Partikelstørrelse 0,3 mikron
Mængde 57 g
Kogepunkt 2980 °C
CAS 1344-28-1
Smeltepunkt 2045 °C
Molekylær formel Al2O3
MDL nummer MFCD00003424
Merck Index 14,356
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
Molekylvægt (g/mol) 101.96
PubChem CID 9989226
Formel vægt 101.96