Få mere at vide
Aluminum oxide, neutral, HPLC Flash Grade
Artikelnummer. p-7076500
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 15472587
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045985.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminiumoxid bruges som adsorbent, tørremiddel og katalysator og til fremstilling af dentale cementer og ildfaste materialer. Anvendes i proteinekstraktion som en komponent i tilberedning af væv. Anvendes i bøsninger, spindler, lapning, polering, ildfast belægning til investeringsstøbeskaller, dekorative skridsikre fliser og trykblæsning. Det bruges også i lakker, til tekstilimprægnering, i kosmetik og som mellemprodukt i farmaceutisk produktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kogepunkt 2980°C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2045°C
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Lineær formel Al2O3
Opløselighedsinformation Slightly soluble in alkaline solutions. Insoluble in water.
Formel vægt 101.96
Grad HPLC Flash
Emballage Plastflaske
Brydningsindeks 1.765