Få mere at vide
Aluminum oxide, neutral, HPLC Flash Grade
Artikelnummer. p-7080026
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 15442597
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046025.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminiumoxid er en uorganisk forbindelse, der bruges som slibe- eller blandemiddel. Derudover kan aluminiumoxid være essentielt ved proteinekstraktion som en komponent i fremstillingen af væv. Aluminiumoxid er en kilde til aluminium i reaktioner, et slibemiddel og som et ildfast materiale. Aluminiumoxid kan også fungere som en katalysator i en række forskellige reaktioner, såsom Claus-processen og ved dehydrering af alkoholer til alkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kogepunkt 2980°C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2045°C
Navn note Neutral
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Lineær formel Al2O3
Merck Index 14,356
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vægt 101.96
Grad HPLC Flash
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.765
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato