Få mere at vide
Aluminum oxide, neutral, HPLC Flash Grade
Artikelnummer. 15442597
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442597 250 g 250g
15452597 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046025.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminiumoxid er en uorganisk forbindelse, der bruges som slibe- eller blandemiddel. Derudover kan aluminiumoxid være essentielt ved proteinekstraktion som en komponent i fremstillingen af væv. Aluminiumoxid er en kilde til aluminium i reaktioner, et slibemiddel og som et ildfast materiale. Aluminiumoxid kan også fungere som en katalysator i en række forskellige reaktioner, såsom Claus-processen og ved dehydrering af alkoholer til alkener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kogepunkt 2980°C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2045°C
Navn note Neutral
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Lineær formel Al2O3
Merck Index 14,356
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vægt 101.96
Grad HPLC Flash
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.765