Få mere at vide
Aluminiumoxid, Neutral, Brockmann Activity Grade I, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Beskrivelse
- Til kromatografi
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum Oxide, Neutral |
| Navn note | Brockmann Activity Grade I |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| IUPAC navn | dialuminium;ilt(2-) |
| Formel vægt | 101.96 |
| Grad | BAGER ANALYZED™ Reagens |
| Emballage | Poly flaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 4.00kg |