Få mere at vide
Aluminiumoxid, gamma-fase, nanopulver, 99+%
Artikelnummer. 11460001
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460001 25 g 25g
11470001 100 g 100g
11480001 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11460001 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044757.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101,96 g/mol
Aluminiumoxid bruges i proteinekstraktion som en komponent i fremstillingen af væv. Det bruges også som slibe- eller blandingsmiddel. Det kan fungere som en katalysator i en række forskellige reaktioner, såsom Claus-processen. Det bruges til fremstilling af aluminium, fremstilling af slibemidler, ildfaste materialer, keramik, elektriske isolatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde >99%
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vægt 101.96