Få mere at vide
Aluminiumoxid, gammafase, katalysatorstøtte, stort overfladeareal, bimodal
Beskrivelse
Aluminiumoxid finder anvendelse i katalysatorunderstøtning, kemiske sensorer, som absorbent til gasser og vanddampe, fremstilling af slibemidler, ildfaste materialer, keramik, elektriske isolatorer og modstande, papir, digler, som kromatografisk matrix, i flux, pærer og varmebestandige fibre. Tunge mængder af aluminiumoxid bruges til fremstilling af aluminium og en komponent af ler. Det bruges også som katalysator ved hydroafsvovling og i Ziegler-Natta-polymerisationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2980 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum Oxide |
| Smeltepunkt | 2045 °C |
| Navn note | Katalysatorstøtte |
| Fysisk form | Pellets |
| Mængde | 50 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Let opløselig i syre og alkali. |
| IUPAC navn | dialuminium(3+)trioxidandiid |
| Formel vægt | 101.96 |
| Tæthed | 3.965 |