Få mere at vide
Aluminiumoxid, gamma-fase, katalysatorstøtte, stort overfladeareal, bimodal
Artikelnummer. 11370488
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11370488 250 g 250g
11350488 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11370488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043832.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101,96 g/mol
Aluminiumoxid finder anvendelse i katalysatorunderstøtning, kemiske sensorer, som absorbent til gasser og vanddampe, fremstilling af slibemidler, ildfaste materialer, keramik, elektriske isolatorer og modstande, papir, digler, som kromatografisk matrix, i flux, pærer og varmebestandige fibre. Tunge mængder af aluminiumoxid bruges til fremstilling af aluminium og en komponent af ler. Det bruges også som katalysator ved hydroafsvovling og i Ziegler-Natta-polymerisationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kogepunkt 2980 °C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2045 °C
Fysisk form Pellets
Mængde 250 g
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 3.965
Tæthed 3.965
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Let opløselig i syre og alkali.
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vægt 101.96