Få mere at vide
Aluminum oxide, gamma-phase, catalyst support, high surface area, bimodal
Beskrivelse
Aluminiumoxid finder anvendelse i katalysatorunderstøtning, kemiske sensorer, som absorbent til gasser og vanddampe, fremstilling af slibemidler, ildfaste materialer, keramik, elektriske isolatorer og modstande, papir, digler, som kromatografisk matrix, i flux, pærer og varmebestandige fibre. Tunge mængder af aluminiumoxid bruges til fremstilling af aluminium og en komponent af ler. Det bruges også som katalysator ved hydroafsvovling og i Ziegler-Natta-polymerisationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2980°C |
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum oxide |
| Smeltepunkt | 2045°C |
| Fysisk form | Pellets |
| Mængde | 1 kg |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. Slightly soluble in acid and alkali. |
| IUPAC navn | dialuminium;ilt(2-) |
| Formel vægt | 101.96 |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 3.965 |
| Vis mere |