Få mere at vide
Aluminum oxide, gamma-phase, alpha-phase, 99.98% (metals basis)
Artikelnummer. 11355968
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355968 500 g 500g
11345968 25 g 25g
11335968 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11355968 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010459.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminiumoxid finder anvendelse som katalysator i organisk syntese og kromatografi. Det bruges som ingrediens i solcreme og maling. Det bruges også til fremstilling af slibemidler, ildfaste materialer, keramik, fyldstof til plast, dosimeter, tændrørsisolatorer og elektriske isolatorer. Aluminiumoxid bruges i vid udstrækning til fremstilling af aluminiummetal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kogepunkt 2980°C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2045°C
Navn note gamma-phase, alpha-phase
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,356
Opløselighedsinformation Insoluble in water,ethanol and ether
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
Formel vægt 101.96
Procent renhed 99.98%
Lugt Odorless
Tæthed 3.965 g/mL