Få mere at vide
Aluminiumoxid, gamma-fase, 99,97% (metalbasis)
Artikelnummer. 11399117
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399117 500 g 500g
11389117 25 g 25g
11379117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11399117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039812.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101,96 g/mol
Aluminiumoxid, er nyttigt til fremstilling af aluminiummetal. Det har mange anvendelser i farmaceutiske og industrielle fremstillingsprocesser som adsorbent, tørremiddel og katalysator og til fremstilling af dentalcementer, tilgængeligt i tandpasta, som et dispergeringsmiddel til fødevareadditiv og til brug i hæmodialyse. Skræddersyede aluminiumoxidlag spiller en vigtig rolle for den bipolære strømjustering i den elektrolytiske plasmaoxidationsproces. Røde fosfor/aluminiumoxid-kompositter spiller en væsentlig rolle som flammehæmmere i genanvendt poly(ethylenterephthalat).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Navn note gamma
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99,97 % (metalbasis)
Opløselighedsinformation Let opløseligt i koldt vand, syre og alkali. Uopløseligt i varmt vand.
Formel vægt 101.96
Lugt Lugtfri
Tæthed 3,965 g/cm3