Få mere at vide
Aluminiumoxid, gamma-fase, 99,97% (metalbasis)
Beskrivelse
Aluminiumoxid, er nyttigt til fremstilling af aluminiummetal. Det har mange anvendelser i farmaceutiske og industrielle fremstillingsprocesser som adsorbent, tørremiddel og katalysator og til fremstilling af dentalcementer, tilgængeligt i tandpasta, som et dispergeringsmiddel til fødevareadditiv og til brug i hæmodialyse. Skræddersyede aluminiumoxidlag spiller en vigtig rolle for den bipolære strømjustering i den elektrolytiske plasmaoxidationsproces. Røde fosfor/aluminiumoxid-kompositter spiller en væsentlig rolle som flammehæmmere i genanvendt poly(ethylenterephthalat).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum oxide |
| Navn note | gamma |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,97 % (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Let opløseligt i koldt vand, syre og alkali. Uopløseligt i varmt vand. |
| Formel vægt | 101.96 |