Få mere at vide
Aluminum oxide, fused, insulating powder, 99.7+%
Artikelnummer. p-4864961
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11383128
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033199.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used in Dry Filling For thermal Insulation of Electrical Furnaces | CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Anvendes til tørfyldning til termisk isolering af elektriske ovne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Form: ca. 180 mikron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Farve Hvid
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde >99.7%
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
Lugt Odorless
Udseende White powder
Damptryk 1.33 hPa (1mmHg) at 2158°C