Få mere at vide
Aluminum oxide, fused, insulating powder, 99.7+%
Artikelnummer. 11313138
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11313138
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033200.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used in Dry Filling For thermal Insulation of Electrical Furnaces | CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Anvendes i tør fyldning til termisk isolering af elektriske ovne. Aluminiumoxid finder anvendelse i katalysatorunderstøtning, kemiske sensorer, som absorbent for gasser og vanddampe, fremstilling af slibemidler, ildfaste materialer, keramik, elektriske isolatorer og modstande, papir, digler, som lys, chromatografiske matrixer, chromatografiske matrixer, flukser varmebestandig fiber. Tunge mængder aluminiumoxid bruges til fremstilling af aluminium og en komponent af ler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Form: ca. 60 mikron
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde >99.7%
Opløselighedsinformation Insoluble in water,but slightly soluble in acid and alkali.
Lugt Odorless
Udseende White powder
Damptryk 1.33 hPa (1mmHg) at 2158°C