Få mere at vide
Aluminum oxide, Drysphere∣r desiccant, without indicator
Artikelnummer. 15407165
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 15407165
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 046172.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 2980°C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide, Drysphere™ desiccant
Smeltepunkt 2045°C
Navn note Without indicator
CAS 1344-28-1
Farve Hvid
Fysisk form Spheres
Mængde 100 g
Molekylær formel Al2O3
Lineær formel Al2O3
MDL nummer MFCD00003424
Merck Index 14,356
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
Molekylvægt (g/mol) 101.96
PubChem CID 9989226
Formel vægt 101.96
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.765