Få mere at vide
Aluminiumoxid, Drysphere ∣r tørremiddel, uden indikator, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Aluminiumoxid bruges som adsorbent, tørremiddel og katalysator og til fremstilling af dentale cementer og ildfaste materialer. Anvendes i proteinekstraktion som en komponent i tilberedning af væv. Anvendes i bøsninger, spindler, lapning, polering, ildfast belægning til investeringsstøbeskaller, dekorative skridsikre fliser og trykblæsning. Det bruges også i lakker, til tekstilimprægnering, i kosmetik og som mellemprodukt i farmaceutisk produktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2980°C |
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum oxide |
| Smeltepunkt | 2045°C |
| Fysisk form | Spheres |
| Mængde | 250 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in alkaline solutions. Insoluble in water. |
| IUPAC navn | dialuminium;ilt(2-) |
| Formel vægt | 101.96 |
| Emballage | Plastflaske |
| Brydningsindeks | 1.765 |