Få mere at vide
Aluminum oxide desiccant, regular
Artikelnummer. 11305098
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11305098
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044018.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminiumoxid anvendes i ekssikatorkeramik, belægningsmateriale og elektriske isolatorer. Det er en ingrediens i solcreme, nogle gange til stede i kosmetik som blush, læbestift og neglelak. Aluminiumoxid er katalysatoren i Claus-processen ved hydroafsvovling og nogle Ziegler-Natta-polymerisationer. Det er meget udbredt som slibemiddel i bilindustrien, kosmetikindustrien og fibermaterialer. Det er et medium til kromatografi i nogle natriumdamplamper.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Tørre gasser og væsker
  • Gasser omfatter: CO 2 , acetylen, luft, Ar, ethylen, He, H 2 , N 2 , O 2
  • Væsker omfatter: benzen, hexan, olie, pentan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide desiccant
Navn note Regular
Fysisk form Spheres
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water and ethanol.
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)