Learn More
Haldenwanger™ Forbrændingsbåde af aluminiumoxid
Click to view available options
Dimensioner (L x B x H):
115 x 16 x 9 mm
120 x 30 x 15 mm
160 x 40 x 21 mm
200 x 15 x 15 mm
45 x 11 x 7 mm
75 x 11 x 7 mm
87 x 17 x 9 mm
Unit Size:
Hver
Description
Aluminiumoxidbåde med stor hårdhed, styrke og kemisk modstandsdygtighed. Velegnet til kontinuerlig brug op til °1.700 C til 1.750 °C.
Specifications
Specifications
| Type | Forbrændingsbåd |
| Dimensioner (L x B x H) | 115 x 16 x 9 mm |
| Til brug med (applikation) | Til kontinuerlig brug op til 1700 til 1750 °C. |
| Højde (metrisk) | 9 mm |
| Materiale | Aluminiumoxid |
| Mængde | 1 stk. |