Få mere at vide
Haldenwanger™ Forbrændingsbåde af aluminiumoxid
Artikelnummer. 12397008
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
115 x 16 x 9 mm
120 x 30 x 15 mm
160 x 40 x 21 mm
200 x 15 x 15 mm
45 x 11 x 7 mm
75 x 11 x 7 mm
87 x 17 x 9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) unitSize
12397008 45 x 11 x 7 mm Hver
12337018 115 x 16 x 9 mm Hver
12347018 120 x 30 x 15 mm Hver
12357018 160 x 40 x 21 mm Hver
12367018 200 x 15 x 15 mm Hver
12317018 75 x 11 x 7 mm Hver
12327018 87 x 17 x 9 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12397008 Leverandør Haldenwanger™ Leverandørnr. L ALS.SCH.45X11X7
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse både til forskellige laboratorieapplikationer. Haldenwanger™ Forbrændingsbåde af aluminiumoxid er ideelle til kemisk kalcinering, metalstøbning og prøveforberedelse.
  • Aluminiumoxid både
  • Stor hårdhed og styrke
  • Modstandsdygtig over for varme og ætsende kemikalier
  • Velegnet til kontinuerlig brug op til 1.750° C
Tekniske data
Type Forbrændingsbåd
Dimensioner (L x B x H) 45 x 11 x 7 mm
Til brug med (applikation) Til kontinuerlig brug op til 1700 til 1750 °C.
Højde (metrisk) 7 mm
Materiale Aluminiumoxid
Mængde 1 stk.