Få mere at vide
Haldenwanger™ Forbrændingsbåde af aluminiumoxid
Artikelnummer. 12367018
Dimensioner (L x B x H):
115 x 16 x 9 mm
120 x 30 x 15 mm
160 x 40 x 21 mm
200 x 15 x 15 mm
45 x 11 x 7 mm
75 x 11 x 7 mm
87 x 17 x 9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12367018
Brand: Haldenwanger™ L ALS.SCH.200X15X15
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse både til forskellige laboratorieapplikationer. Haldenwanger™ Forbrændingsbåde af aluminiumoxid er ideelle til kemisk kalcinering, metalstøbning og prøveforberedelse.
Aluminiumoxidbåde med stor hårdhed, styrke og kemisk modstandsdygtighed. Velegnet til kontinuerlig brug op til °1.700 C til 1.750 °C.
Tekniske data
Type Forbrændingsbåd
Dimensioner (L x B x H) 200 x 15 x 15 mm
Til brug med (applikation) Til kontinuerlig brug op til 1700 til 1750 °C.
Højde (metrisk) 15 mm
Materiale Aluminiumoxid
Mængde 1 stk.