Få mere at vide
Aluminum oxide, cement, Al2O3 95% (SiO2 ∽5%), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4864959
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11333138
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033201.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: ca. 60 mikron
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Navn note Contains 0.5% organic binder to increase dry strength.
Farve Hvid
Fysisk form Agglomerates
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde Al2O3 95% (SiO2 ∽5%)
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
Lugt Odorless
Udseende White powder
Damptryk 1.33 hPa (1mmHg) at 2158°C