Få mere at vide
Aluminum oxide, catalyst support, low silica
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum Oxide |
| Navn note | Low silica |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Spheres |
| Mængde | 1 kg |
| Udseende | White spheres |