Få mere at vide
Aluminum oxide, catalyst support, intermediate surface area
Artikelnummer. p-4864957
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11300538
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043856.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Form: S.A.12m2 /g, indeholder 17,9% SiO2
Aluminiumoxid finder anvendelse i katalysatorstøtte, kemiske sensorer, som absorbent for gasser og vanddampe, fremstilling af slibemidler, ildfaste materialer, keramik, elektriske isolatorer og modstande, papir, digler, som kromatografisk matrix, i flusmidler, pærer og varmebestandige fibre. Tunge mængder af aluminiumoxid bruges til fremstilling af aluminium og en komponent af ler. Det bruges også som katalysator ved hydroafsvovling og i Ziegler-Natta-polymerisationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Oxide
Navn note Intermediate Surface Area
Farve Hvid
Fysisk form Pellets
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Slightly soluble in acid and alkali.
Lugt Odorless
Udseende White pellets