Få mere at vide
Aluminiumoxid, katalysatorstøtte, mellemliggende overfladeareal (lav SiO{2})
Beskrivelse
Aluminiumoxid finder anvendelse i katalysatorstøtte, kemiske sensorer, som absorbent for gasser og vanddampe, fremstilling af slibemidler, ildfaste materialer, keramik, elektriske isolatorer og modstande, papir, digler, som kromatografisk matrix, i flusmidler, pærer, varmebestandige fibre. Tunge mængder af aluminiumoxid bruges til fremstilling af aluminium og en komponent af ler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum oxide |
| Navn note | Indeholder 0,1% SiO2 |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pellets |
| Mængde | 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Off-white pellets |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i syre og alkali. Uopløselig i vand. |
| IUPAC navn | dialuminium(3+)trioxidandiid |