Få mere at vide
Aluminiumoxid, brændt, isolerende pulver, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum oxide |
| Navn note | Kalcined, isolerende pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| IUPAC navn | dialuminium;ilt(2-) |