Få mere at vide
Aluminum oxide, basic, HPLC Flash Grade
Artikelnummer. 15422587
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422587 250 g 250g
15432587 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045949.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kogepunkt 2980°C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2045°C
Navn note Basic
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Lineær formel Al2O3
Merck Index 14,356
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
Formel vægt 101.96
Grad HPLC Flash
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.765