Få mere at vide
Aluminiumoxid, alfafase, 99,997% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2980 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum oxide |
| Smeltepunkt | 2045 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 3.965 g/mL |
| Merck Index | 14,356 |
| Vis mere |