Få mere at vide
Aluminum oxide, alpha-phase, 99.997% (metals basis)
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kogepunkt | 2980°C |
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum oxide |
| Smeltepunkt | 2045°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,356 |
| IUPAC navn | dialuminium(3+)trioxidandiid |
| Formel vægt | 101.96 |
| Show More |