Få mere at vide
Aluminiumoxid, alfa-fase, 99,95% min (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309188
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309188 100 g 100g
11399178 500 g 500g
11319188 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11309188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042573.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Aluminiumoxid er meget udbredt i en række plastik, gummi, keramik, ildfaste produkter til forstærkningshærdning. Det er også nyttigt at fremstille kunstig rubin, safir, yttrium aluminium granat. Det er nyttigt inden for fiberstofprodukter og højtryksnatriumlampe som fjern-infrarød emission og varmeisoleringsmaterialer. Det er nyttigt til C enkeltkrystaldetektorer. Det spiller en vigtig rolle for hydrogeneringen af aromatiske kulbrinter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kogepunkt 2980°C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2045°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.95% min. (Metals basis)
Opløselighedsinformation Slowly soluble in aqueous alkali solutions-forming hydroxides. Insoluble in water and in non-polar organic solvents.
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vægt 101.96
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.765