Få mere at vide
Aluminiumoxid, alfafase, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Aluminiumoxid er meget udbredt i en række plastik, gummi, keramik, ildfaste produkter til forstærkningshærdning. Det er også nyttigt at fremstille kunstig rubin, safir, yttrium aluminium granat. Det er nyttigt inden for fiberstofprodukter og højtryksnatriumlampe som fjern-infrarød emission og varmeisoleringsmaterialer. Det er nyttigt til C enkeltkrystaldetektorer. Det spiller en vigtig rolle for hydrogeneringen af aromatiske kulbrinter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2980 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum oxide |
| Smeltepunkt | 2045 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99,9% (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Langsomt opløseligt i vandige alkaliopløsninger, der danner hydroxider. Uopløseligt i vand og i oppolære organiske opløsningsmidler. |
| IUPAC navn | dialuminium(3+)trioxidandiid |
| Formel vægt | 101.96 |
| Vis mere |