Få mere at vide
Aluminum oxide, Aerosol Refractory Brushable Paint
Artikelnummer. 11364788
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 11364788
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043119.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver beskyttende højtemperatur Al2O3-belægning på keramik, grafit eller metal
Giver beskyttende højtemperatur Al{2}O{3}-belægning på keramik, grafit eller metalAluminiumoxid, Aerosol Refractory Brushable Paint bruges som barrierelag mellem uens materialer for at forhindre reaktion og interaktioner under høj temperatur. Det fungerer også som en opløsningsmiddelbaseret maling. Det giver også beskyttende højtemperatur aluminiumoxidbelægning på keramik, grafit og metal.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Navn note Aerosol Refractory Brushable Paint
Farve Hvid
Fysisk form Paste
Mængde 250 g
FN nummer UN1263
Flammepunkt −4°C (25°F)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum oxide, Aerosol Refractory Brushable Paint
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethyl alcohol, Acetone, Hectorite
Til fremstilling og laboratoriebrug. Ikke til drikkevarebrug