Få mere at vide
Aluminiumoxidaktiveret, Neutral, Brockmann I, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16605763 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
:
25 kg
Artikelnummer.
16605763 25 kg
1 options
Artikelnummer. 16605763 Leverandør Honeywell Fluka Leverandørnr. 19997425KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kogepunkt 2,980°C (1,013 hPa)
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2,072°C
CAS 1344-28-1
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Mængde 25 kg
Molekylær formel Al2O3
Lineær formel Al2O3
MDL nummer MFCD00003424
Synonym Alumina
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
Molekylvægt (g/mol) 101.96
Tæthed 3.960 g/cm3 (20°C)