Få mere at vide
Aluminiumoxid, aktiveret, neutral, Brockmann I, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum Oxide |
| Navn note | Aktiveret Brockmann I |
| pH | Neutral |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | Al2O3 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 101,96 g/mol |